T9652
Terfenadine
≥97.5% (HPLC), powder, H1 histamine receptor antagonist
Sinônimo(s):
α-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinebutanol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Terfenadine,
solubilidade
chloroform: soluble 250 mg plus 5 ml of solvent, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
H2O: soluble 0.01 mg/mL at 30 °C
1 M HCl: soluble 0.12 mg/mL at 30 °C
hexane: soluble 0.34 mg/mL at 30 °C
0.1 M tartaric acid: soluble 0.45 mg/mL
0.1 M citric acid: soluble 1.1 mg/mL
methanol: soluble 37.5 mg/mL at 30 °C
ethanol: soluble in salt form 37.8 mg/mL at 30 °C
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
chave InChI
GUGOEEXESWIERI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243) , CYP2C8(1558) , CYP3A4(1576) , HRH1(3269) , IL4(3565) , IL5(3567) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Hrh1(24448)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox