T8654
Magenta™ vessel
7-way tray
Sinônimo(s):
Magenta Vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
aplicação(ões)
agriculture
Descrição geral
Culture tray supports eight GA-7 or GA-7-3 Magenta vessels or 36 25 mm culture tubes. Tray can be used during washing, filling, autoclaving or incubation
Informações legais
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)