Documentos Principais
CLS985025XX
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 59.0 mL
Sinônimo(s):
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 36 ea
case of 72
fabricante/nome comercial
Corning 9850-25XX
capacidade
59.0 mL
diâmetro × C
25 mm × 150 mm
cor
clear
adequação
suitable for (plant culture)
Descrição geral
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)