T8573
Monoclonal Anti-Topoisomerase I antibody produced in mouse
clone Mab1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Mab1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~100 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using A231 human kidney cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOP1(7150)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade