T7313
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazole
Sinônimo(s):
TRIM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: soluble 30 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1-n2ccnc2
InChI
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-6-5-14-7-15/h1-7H
chave InChI
WZBWBNCQUTXYEL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?