T5691
TES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 2-[(2-hidroxi-1,1-bis(hidroximetil)etil)amino]etanossulfônico, Ácido N-[Tris(hidroximetil)metil]-2-aminoetanossulfônico, Ácido livre TES
About This Item
Produtos recomendados
grau
BioPerformance Certified
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pf
~225 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
DNase, RNase, Nickase and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
chave InChI
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?