T5576
TMPH hydrochloride
solid, (Product is pure based on CHN, NMR and MS results)
Sinônimo(s):
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl heptanoate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
condição de armazenamento
under inert gas
cor
white
solubilidade
H2O: 22 mg/mL at ~60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCCCCC(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C16H31NO2.ClH/c1-6-7-8-9-10-14(18)19-13-11-15(2,3)17-16(4,5)12-13;/h13,17H,6-12H2,1-5H3;1H
chave InChI
XIDDVJIJIFWGIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.