T5452
Anti-TTP (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-G0/G1 switch regulatory protein 24, Anti-GOS24, Anti-Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Anti-NUP475, Anti-RNF162A, Anti-TIS11, Anti-Tristetraprolin, Anti-Zfp36, Zinc finger protein 36 homolog Protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293 cells overexpressing human TTP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZFP36(7538)
mouse ... Zfp36(22695)
rat ... Zfp36(79426)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade