T5141
Glyceryl trimyristate
≥99%
Sinônimo(s):
TG(14:0/14:0/14:0), 1,2,3-Tritetradecanoylglycerol, Glycerol trimyristate, Trimyristin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (palm)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
56-57 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-43(46)49-40-42(51-45(48)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)41-50-44(47)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h42H,4-41H2,1-3H3
chave InChI
DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1