T4184
Thrombopoietin from mouse
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
TPO
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
2.1 ng/mL EC50
peso molecular
~75 kDa by SDS-PAGE (as a result of glycosylation)
predicted mol wt 35 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Thpo(21832)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3