T2903
Trp-His-Trp-Leu-Gln-Leu
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
α1-Mating factor fragment 1-6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(N)Cc4c[nH]c5ccccc45)C(O)=O
InChI
1S/C45H59N11O8/c1-24(2)15-35(42(60)52-34(13-14-39(47)57)41(59)56-38(45(63)64)16-25(3)4)54-43(61)36(18-27-21-50-33-12-8-6-10-30(27)33)55-44(62)37(19-28-22-48-23-51-28)53-40(58)31(46)17-26-20-49-32-11-7-5-9-29(26)32/h5-12,20-25,31,34-38,49-50H,13-19,46H2,1-4H3,(H2,47,57)(H,48,51)(H,52,60)(H,53,58)(H,54,61)(H,55,62)(H,56,59)(H,63,64)
chave InChI
PBLMMVDDGREFKH-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?