T1502
Triethanolamine hydrochloride
≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride, Tris(2-hydroxyethyl)amine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
crystalline powder
faixa de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
pf
177-179 °C (lit.)
solubilidade
water: 0.333 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
chave InChI
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of triethanolamine buffer
- in rinsing the digested sections, prepared for in situ hybridization
- as a component of solution A to prepare TA-complement haemolysis buffer (TA-CHB)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Enzymatic Assay of Aprotinin