Documentos Principais
T111030
Sigma-Aldrich
DMT-dT Phosphoramidite
configured for ABI
Sinônimo(s):
5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxythymidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite], 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxythymidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], DMT-dT amidite, Thymidine, 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H49N4O8P
Número CAS:
Peso molecular:
744.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulário
powder or granules
técnica(s)
oligo synthesis: suitable
Impurezas
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
cor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidade
configured for ABI
perfil de nucleosídeo
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
chave InChI
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
Descrição geral
Proligo′s DNA phosphoramidites lead to high-yield and high-quality oligonucleotides due to their high coupling efficiency. The deprotection step of automated oligonucleotide synthesis is integral to synthesis time and final product quality. Exocyclic amine functions are protected by a benzoyl group (dA(bz) and dC(bz)) or isobutyryl group (dG(ib)). Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °C or 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution, for standard base-protected oligonucleotides. DMT-dT Phosphoramidite belongs to ABI synthesizers.
Informações legais
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3