Documentos Principais
T1030
Sigma-Aldrich
TES hemisodium salt
Sinônimo(s):
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis[hydroxymethyl]ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14.5NO6S · 0.5 Na
Peso molecular:
240.24
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidade
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O.OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H15NO6S.Na/c2*8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h2*7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;;+1/p-1
chave InChI
HKLKIYDMMZWFEX-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)