T103
Trifluperidol hydrochloride
Sinônimo(s):
4′-Fluoro-4-[4-hydroxy-4-(α,α,α-trifluoro-m tolyl)piperidino]butyrophenone hydrochloride, R 2498, Triperidol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: soluble
ethanol: moderately soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3cccc(c3)C(F)(F)F
InChI
1S/C22H23F4NO2.ClH/c23-19-8-6-16(7-9-19)20(28)5-2-12-27-13-10-21(29,11-14-27)17-3-1-4-18(15-17)22(24,25)26;/h1,3-4,6-9,15,29H,2,5,10-14H2;1H
chave InChI
VYGQXRZAHIZHQV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?