SYNP191025
Synthware™ class A single volume pipet
bottle capacity 25 mL, borosilicate glass 3.3
Sinônimo(s):
Synthware P191025, Pasteur pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P191025
capacidade do frasco
25 mL
Descrição geral
Pipets, Single Volume, Class A, 25mL
Aplicação
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)