Documentos Principais
SYNP160005D
Synthware cylindrical pressure vessell with protective coating
bottle capacity 100 mL, O.D. × L 46 mm × 110 mm, bushing type, #15
Sinônimo(s):
Synthware P160005D, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Características
bushing type #15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P160005D
D.E. × C
46 mm × 110 mm
capacidade do frasco
100 mL
Descrição geral
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical,100mL, #15, 46X110mm, Protective Covering, Working Temp -40°C To 80°C,Includes Accessories: B100015 + R111Ep
Aplicação
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)