SYNF811310SN
Synthware™ Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 10 mL
Sinônimo(s):
Synthware F811310SN, measuring flask, graduated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
borosilicate glass 3.3
Características
class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F811310SN
capacidade
10 mL
Descrição geral
Volumetric Flask, Heavy Wall, 10mL, Class A, #13 PTFE Stopper
Aplicação
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)