Key Documents
SYNF811350SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL
Sinônimo(s):
Synthware F811350SN, measuring flask, graduated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE
borosilicate glass 3.3
Características
class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F811350SN
capacidade
50 mL
Descrição geral
Volumetric Flask, Heavy Wall, 50mL, Class A, #13 PTFE Stopper
Aplicação
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.