SRP8052
CD279 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Hepatitis A virus cellular receptor 2, PD-1, Programmed cell death protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
monomer 46 kDa by calculation
embalagem
pkg of 100 μg
Impurezas
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PDCD1(5133)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)