SRP8009
GITRL, Soluble mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AITRL, EGF-like protein 9, Glucocorticoid-induced TNF receptor ligand, TNFSF18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
~22 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
≥0.2 mg/mL
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
clear
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Tnfsf18(240873)
Descrição geral
forma física
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)