Documentos Principais
SRP8007
Sigma-Aldrich
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
~70 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
≥0.2 mg/mL
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
clear
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DLK2(65989)
Categorias relacionadas
Descrição geral
DLK2 regulates adipogenesis.
forma física
Solution in PBS.
Outras notas
Signal peptide and the extracellular domain of human DLK2 (aa 1-306) are fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)