SRP6473
NTRK2/TRKB human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
GP145-TrkB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 45 kDa
observed mol wt 60-90 kDa (DTT-reduced. Cys 32 is the predicted N-terminal.)
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NTRK2(4915)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)