SRP6430
VEGF164 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
VEGFA, VPF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 19.3 kDa (no tag)
observed mol wt 23-25 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 27 is the predicted N-terminal.)
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... VEGFA(22339)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3