SRP6421
Kallikrein-3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
APS, Hk3, KLK2A1, KLK3, KLKB1, PSA, Semenogelase, Seminin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥92% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 27.7 kDa
observed mol wt 36 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ala 18 is the predicted N-terminal.)
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLK3(3818)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3