SRP6415
Cathepsin D human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CLN10, CPSD, CTSD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 43.6 kDa
observed mol wt 45-55 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Ser 19 is the predicted N-terminal.)
embalagem
pkg of 10 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
activity assay: suitable
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CTSD(1509)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)