SRP6371
Aldose Reductase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ADR, AKR1B1, ALDR1, ALR2, AR, Aldo-keto reductase family1, member B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
35.8 kDa (316 aa, 1-316 aa)
embalagem
pkg of 100 μg
concentração
1 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AKR1B1(231)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)