SRP6090
AKR1B10 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AKR1B11, ALDRLn, ARL-1, Aldo-keto reductase family member B10, HIS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
36 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AKR1B10(57016)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)