SRP6330
CD46 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AHUS2, MCP, MIC10, Membrane cofactor protein isoform 14, TLX, TRA2.10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
33.8 kDa (302 aa, 35-313 aa + His tag)
embalagem
pkg of 100 μg
concentração
1 mg/mL
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD46(4179)
Descrição geral
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)