Documentos Principais
SRP6300
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein A-II from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
APOA2, Apo-AII, ApoA-II, Apolipoprotein A-II
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human plasma
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
17.4 kDa
embalagem
pkg of 500 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ApoA2(336)
Descrição geral
APOA2 stabilizes the HDL structure by its relationship with lipids, and plays a role in the HDL metabolism. APOA2 is the 2nd most abundant protein of the high density lipoprotein particles. 25% of Apo A in HDL is Apo AII. APOA2 is localized in plasma as a monomer, homodimer, or heterodimer with apolipoprotein D. Defects in APOA2 gene might cause apolipoprotein A-II deficiency or hypercholesterolemia. Levels of Apo AII in normal plasma range from 30-50 mg/100 mL. The physiological role of the protein is unknown. Alcohol consumption, however, increases Apo AII levels.
forma física
Frozen in 10 mM NH4HCO3, pH 7.4.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)