SRP6260
SERPINA1/A1AT human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
A1A, A1AT, AAT, MGC23330, MGC9222, PI, PI1, PRO2275, SPAAT, SerpinA1, alpha1AT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
<4.5 nM IC50
peso molecular
calculated mol wt 45.1 kDa
observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Glu 25 is the predicted N-terminus.)
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SERPINA1(5265)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3