SRP6241
VAP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AOC3, Copper Amine Oxidase, HPAO, Membrane Primary Amine Oxidase, SSAO, Vascular Adhesion Protein-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
~80 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VAP1(8639)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1