SRP6125
Glyoxalase I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Aldoketomutase, GLO-1 methylglyoxalase, Glx 1, Lactoylglutathione lyase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
20.7 kDa (184 aa, 1-184 aa)
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GLO1(2739)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3