SRP5295
PI3K (p110-β/p85-β), active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
p110-beta, p85-beta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
22.4-33.6 nmol/min·mg
peso molecular
~111 kDa (p110β)
~88 kDa (p85β)
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PIK3CB(5291)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)