SRP4667
GDF-5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
CDMP-1, Cartilage-Derived Morphogenetic Protein-1, Cartilage-derived morphogenetic protein-1, LAP4, Radotermin, SYNS2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~26.8 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GDF5(8200)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3