SRP3013
Beta D-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Beta-defensin 104, DEFB104A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized
peso molecular
6.0 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
adequação
suitable for
nº de adesão UniProt
espectro de atividade do antibiótico
fungi
mycobacteria
viruses
Modo de ação
cell membrane | interferes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DEFB104A(140596)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)