SRP2071
Androgen receptor (650-920), human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AIS, DHTR, HUMARA, HYSP1, KD, NR3C4, SBMA, SMAX1, TFM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~33.7 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
300 μg/mL
cor
clear
colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)