Documentos Principais
SRP0664
Sigma-Aldrich
CBL-B, GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
frozen liquid
peso molecular
72 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CBLB(868)
Descrição geral
Human Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b (CBL-B), also known as E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, and SH3-binding protein CBL-B with Y363F mutation GenBank Accession No. NM_017934, a.a. 39 - 426 with N-terminal GST-Tag expressed in an E. coli expression system. MW=72 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)