SRP0661
CBL-B, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene b, E3 ubiquitin-protein ligase CBL-B, RING finger protein 56, SH3-binding protein CBL-B
About This Item
Produtos recomendados
Descrição geral
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)