Documentos Principais
SRP0611
Sigma-Aldrich
B7-1 (CD80), FLAG® - AviTag -His-Tag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD80
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
28 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD8O(941)
Descrição geral
Human secreted B7-1, also known as CD80. GenBank Accession No. NM_005191, a.a. 35-242, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 28 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1