Documentos Principais
SRP0566
Sigma-Aldrich
TIM-3, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
HAVCR-2 KIM-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Tim
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
20.8 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HAVCR2(84868)
Descrição geral
Human TIM-3, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR-2, and KIM-3 with a C-terminal FLAG-tag. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 20.8 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)