SRP0527
Mouse PD-1 (CD279), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD279, PDCD1, Programmed Cell Death 1, SLEB2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
43.2 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... PDCD1(18566)
Descrição geral
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_008798, a.a. 25-167,fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 43.2 kDa. Note:this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)