Documentos Principais
SRP0516
Sigma-Aldrich
GLS1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
GAC, GAM, GLS, GLS1, KGA, glutaminase, glutaminase transcript variant 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
frozen liquid
peso molecular
72.5 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... GLS(2744)
Descrição geral
Human glutaminase (GLS), also known as glutaminase transcript variant 1 (GLS1), GAC, GAM and KGA, GenBank Accession No. NM_014905, a.a. 17-669(end), with N-terminal His-tag, MW 72.5 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
forma física
Aqueous solution
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)