Key Documents
SRP0509
Sigma-Aldrich
GPD1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
GPD1, GPDH1, glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in E. coli
forma
frozen liquid
peso molecular
38.4 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... GPD1(2819)
Descrição geral
Human GPD1 (glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1), also known as GPDH1, GenBank Accession No. NM_005276, a.a. 2-349(end), with N-terminal His-tag, MW=38.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1