SRP0461
BRD4 (49-170) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
15.5 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
técnica(s)
cell based assay: suitable
solubilidade
water: soluble
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... BRD4(23476)
Descrição geral
BRD4 (bromodomain-containing protein 4) belongs to the BET (bromodomain and extra-terminal) family. The protein has two bromodomains (BD1 and BD2) connected via a long interdomain linker.Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) amino-acids 49-170 with N-terminal His-tag, MW = 15.5kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1