Documentos Principais
S7814
Solvent Safe pipette tips
volume range 1-200 μL, sterile
Sinônimo(s):
carbon fiber pipette tips, solvent safe pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Comprimento:
2 5/16 in. (58.8 mm)
volume máximo:
200 μL
faixa de volume:
1-200 μL
esterilidade:
sterile
Características:
barrier
embalagem:
pack of 384 ea (4 trays of 96 ea)
fabricante/nome comercial:
Molecular BioProducts 5469
Materiais
carbon fiber
colorless
esterilidade
sterile
Características
barrier
embalagem
pack of 384 ea (4 trays of 96 ea)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 5469
Comprimento
2 5/16 in. (58.8 mm)
volume máximo
200 μL
faixa de volume
1-200 μL
Descrição geral
  • Solvent Safe carbon filter pipette tips
  • Filters block corrosive vapors created when pipetting volatile organic solvents such as TFA
  • Safely and accurately pipette phenol/chloroform DNA extractions
  • Perform peptide synthesis and HPLC analysis
  • Excellent alternative to glass pipettes
Compatibilidade
Compatibility:
Biohit Variable 50-200 μL
Eppendorf Research/Reference 20-200 μL
Eppendorf Response 4850 20-500 μL
Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μL
Eppendorf Titerman 4908 30-300 μL
Finnpipette 4027/4500 Digital
Nichiryo BenchMate 20-200 μL
Pipetman P-200 20-200 μL
Rainin EDP-Series 250 (Limited Draw)
Transferpette
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Solvent Safe is a trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)