SRP0413
PKLR Var1 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥43% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PK1, PKL, RPK, pyruvate kinase, liver and RBC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥43% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
63 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
0.76 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PKLR(5313)
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)