SRP0294
FAP Active human
recombinant, expressed in baculovirus, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FAPA, Fibroblast activation protein, α, Melanoma membrane-bound gelatinase 170 kDa, Seprase
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1