SRP0263
PDE4B1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
DPDE4, PDE4B, Phosphodiesterase 4B, cAMP-specific, Phosphodiesterase 4B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
atividade específica
≥10000 units/μg
peso molecular
109 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDE4B(24626)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1