SRP0219
CD45 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CD45R, Leukocyte common antigen (LCA), PTPRC, Protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, T200 leukocyte common antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
75 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1